Learn More
Cole Parmer™ Kostengünstiger Zylinder aus Polypropylen, mit Skala
Artikelnummer. 15797968 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15797968 50 mL 1 Stück
15777968 10 ml 1 Stück
15787968 - 1 Stück
15707978 100 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15797968 Lieferant Cole Parmer™ Lieferanten-Nr. 0613774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00 €
    23.03 € / 1 Stück
    Sparen 6.97 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zylinder aus Polypropylen (PP) sorgen für eine sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Erfüllt die ISO-Norm 6706.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme zur Messung von Endvolumen.
  • Gegossene Graduierungen für Strapazierfähigkeit.
  • Die Konstruktion aus Polypropylen sorgt für sehr gute chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität ISO 6706
Kalibrierung für Inhalt
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Base Type Hexagonal
Produkttyp Messzylinder