Learn More
Thermo Scientific™ Economy zertifizierte VOA-Glasfläschchen mit 0,125 Zoll. Septa
Artikelnummer. 16361668
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16361668 Bernsteinfarben 100 Stück
15622039 Durchsichtig -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16361668 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. GVB100A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 €
    159.00 € / 100 Stück
    Sparen 30.00 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Fläschchen sind für die Entnahme von Wasserproben für Analysen flüchtiger organischer Verbindungen konzipiert, in der 40 ml-Standardgröße erhältlich und bieten alle wichtigen Merkmale.
Fläschchen mit Septum und allen wichtigen Eigenschaften.Thermo Scientific™ Economy zertifizierte VOA-Fläschchen mit starken Septa sind zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA, Volatile Organic Analysis) vorgesehen.Sie erhalten unsere VOA-Fläschchen in 40 ml-Standardgröße und wurden zertifiziert gemäß EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen.Analysenzertifikat in jedem Karton enthalten.Keine Barcodes oder zusätzliche Merkmale; niedrige Kosten, ohne die Fläschchen selbst waschen und zu zertifizieren zu müssen.
Eigenschaften:
  • Transparentes Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen (VOA)
  • Optimierte Neigung der Fläschchenschulter zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
  • Klare oder braune Fläschchen; für lichtempfindliche Analyte wird Braunglas empfohlen
  • Erhältlich in 40 ml-Standardgröße
  • Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen, mit Standardseptum aus Silikon mit 1,25 Zoll starker PTFE-Dichtungseinlage
  • Septum zum Gewährleisten einer sicheren Abdichtung dauerhaft mit der Kappe verbunden
  • Direkt kompatibel mit Automatisierungsanwendungen
  • Verschlüsse mit den Fläschchen verbunden
  • Großpackung; 100 Stck./Karton
Im Lieferumfang enthalten: Economy
Zertifizierte Fläschchen:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass leistungsbezogene EPA-Standards für Analysen flüchtiger organischer Verbindungen erfüllt oder übertroffen werden
  • Analysenzertifikat (CofA) im Karton enthalten
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz zur Polsterung und zum Schutz der Fläschchen während des Trasnports
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EP 40 ml-Fläschchen, braun, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert, lose, ohne Barcodes
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Glas (Typ 1)
Volumen (metrisch) 40 mL
Septum PTFE-lined Silicone
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Füllstand Zertifiziert
Anzahl pro Karton 100
Ersatzverschluss NA
Volumen (angloamerikanisch) 1 oz.
Gesamtvolumen (metrisch) 40 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Kappe mit verklebtem Septum
Menge 100 Kartons
Dicke (metrisch) 3,17 mm
Verschlussgröße 24-414
Zur Verwendung mit (Geräte) Analyse flüchtiger organischer Verbindungen
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und vorverarbeiteten Fläschchen erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen; hergestellt in einem nach ISO 9001:2000 zertifizierten Qualitätssystem.
Höhe (metrisch) 95 mm
Produkttyp Fläschchen