Learn More
Gilac™ Sparpedalbehälter mit Rädern
Description
- Kompakt trotz seiner großen Kapazität (60 l) passt sie sich an alle Räume an.
- Mittlere Größe (80, 120 l) sammelt eine beträchtliche Menge Abfall und lässt sich an alle Räume anpassen.
- Auf Kunststoffrädern (55 mm Durchmesser) montiert, um die Bewegung zu erleichtern.
- Gerader Griff für einfaches Handling.
- Abmessungen:
- 700 mm Höhe, 490 mm Tiefe, 380 mm Breite
- 735 mm Höhe, 490 mm Tiefe, 415 mm Breite
- 875 mm Höhe, 510 mm Tiefe, 425 mm Breite
- Verwendung in geschlossenen Räumen.
- Undurchsichtige Wände.
- Der blaue Deckel öffnet sich mit einem Pedal, um eine Verunreinigung zu verhindern. HACCP-konform.
- Gerader Griff und zwei Räder (55 mm Durchmesser) für eine einfache Bewegung.
- Struktur und Räder aus HDPE: ein langlebiges, rostfreies Material.
- Hoher Temperaturwiderstand von -40 °C bis +90 °C.
- Leicht mit einem Wasserstrahl zu reinigen.
- Geliefert in Teilen mit Montageanweisungen.
- 100 % recycelbar.
Spécification
Spécification
| Kapazität (metrisch) | 80 L |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 17,69 gal. |
| Farbe | Weiß, Gelb |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Abfallbehälter |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?