Learn More
Gilac™ Sparpedalbehälter mit Rädern
Artikelnummer. 31777284
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 L
80 L
120 L
Farbe:
Weiß, Blau
Weiß, Gelb
Weiß, Grün
Weiß, Rot
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Packungsgröße
31777284 60 L Weiß, Grün 1 Stück
31777247 60 L Weiß, Rot 1 Stück
31777287 80 L Weiß, Blau 1 Stück
31777276 120 L Weiß, Grün 1 Stück
31777256 60 L Weiß, Gelb 1 Stück
31777261 80 L Weiß, Rot 1 Stück
31777267 120 L Weiß, Blau 1 Stück
31777263 80 L Weiß, Gelb 1 Stück
31777275 120 L Weiß, Rot 1 Stück
31777262 60 L Weiß, Blau 1 Stück
31777272 80 L Weiß, Grün 1 Stück
31777269 120 L Weiß, Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 31777284 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G618111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.15 €
    75.43 € / 1 Stück
    Sparen 26.72 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Freihandbedienung konzipiert, bietet dieser Pedalbehälter eine reibungslose Bedienung und einfache Mobilität über integrierte Räder, erhältlich in verschiedenen Größen und Farben
  • Kompakt trotz seiner großen Kapazität (60 l) passt sie sich an alle Räume an.
  • Mittlere Größe (80, 120 l) sammelt eine beträchtliche Menge Abfall und lässt sich an alle Räume anpassen.
  • Auf Kunststoffrädern (55 mm Durchmesser) montiert, um die Bewegung zu erleichtern.
  • Gerader Griff für einfaches Handling.
  • Abmessungen:
    • 700 mm Höhe, 490 mm Tiefe, 380 mm Breite
    • 735 mm Höhe, 490 mm Tiefe, 415 mm Breite
    • 875 mm Höhe, 510 mm Tiefe, 425 mm Breite
  • Verwendung in geschlossenen Räumen.
  • Undurchsichtige Wände.
  • Der blaue Deckel öffnet sich mit einem Pedal, um eine Verunreinigung zu verhindern. HACCP-konform.
  • Gerader Griff und zwei Räder (55 mm Durchmesser) für eine einfache Bewegung.
  • Struktur und Räder aus HDPE: ein langlebiges, rostfreies Material.
  • Hoher Temperaturwiderstand von -40 °C bis +90 °C.
  • Leicht mit einem Wasserstrahl zu reinigen.
  • Geliefert in Teilen mit Montageanweisungen.
  • 100 % recycelbar.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 L
Kapazität (angloamerikanisch) 17,69 gal.
Farbe Weiß, Grün
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material HDPE
Produkttyp Abfallbehälter