Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Sammelstellen
Artikelnummer. 11989385
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Schwarz
Typ:
Auffangplattform
Rampe
Zur Verwendung mit (Geräte):
1 Fass
2 Fässer
2 Trommeln und größere EcoPolyBlend™
4 Fässer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Typ Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11989385 Schwarz Auffangplattform 4 Fässer 1 Stück
11969385 Schwarz Auffangplattform 1 Fass 1 Stück
11979385 Schwarz Auffangplattform 2 Fässer 1 Stück
11909395 Gelb Rampe 2 Trommeln und größere EcoPolyBlend™ 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11989385
Marke: Justrite™ 28657
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Das Sump-to-Sump Ablauf-Kit enthält ein Paar Verbindungsklemmen aus Edelstahl, ein Paar Gummi-Tüllen und einen Übertragungsschlauch aus PTFE.
Hergestellt aus bis zu 100 % recyceltem, postindustriellem Polyethylen
Mit den modularen Sammelstellen lässt sich ein individuelles System erstellen. Durch die Klammern lassen sich die Einheiten fest miteinander verbinden und zur Neupositionierung wieder entfernen.
Beständige, flache Plattformen mit sekundärer Auffangvorrichtung
  • Nahezu unempfindlich gegenüber Chemikalien, Säuren und Korrosionsmitteln
  • Nahtlose Bauweise– Leckagen oder Verschüttungen werden im Sammelbehälter aufgefangen
  • Die robusten Gitter mit einer Dicke von 2.5 in. (6.4 cm) bieten eine hervorragende Rissbeständigkeit, positionieren sich selbst und lassen sich zur Reinigung leicht entfernen
  • Die schwarzen Plattformen bestehen aus 100 % Recyclingmaterial; die dunkle Farbe kaschiert Schmutz und sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz
  • Die gelben Plattformen sind ideal für eine hohe Sichtbarkeit oder die Trennung von Flüssigkeiten; reine Poly-Sammelbehälter mit zu 100 % recycelten Gittern (aus insgesamt 45 % Recyclingmaterial)
  • Optionale gelbe Rampe (nicht recycelt)
Sump-to-Sump™ Ablauf-Kit ermöglicht das Zusammenfügen von Sammelstellen vor Ort zur vollständigen Einhaltung der EPA- und Brandvorschriften, wenn die kombinierte Sammelkapazität bei 66 gal. (250 l) liegen muss
Rampe erleichtert die Bewegung von schweren Fässern und verfügt über rutschfeste Rippen für maximale Sicherheit; kann nach Belieben an Sammelstellen mit zwei oder mehr Fässern aufgestellt werden
Umweltfreundlich: Die Umweltmerkmale des Produktes (z. B. wassersparend, bleifrei usw.) werden in den Produktdetails beschrieben. Recycelt: Das Recyclingmaterial wird in den Produktdetails beschrieben.
Compliance
6- and 8-drum centers meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Spezifikation
Farbe Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 49 gal.
Kapazität (metrisch) 185 L
Material Polyethylen
Typ Auffangplattform
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Befüllen und Ausgießen von Fässern
Zur Verwendung mit (Geräte) 4 Fässer
Aufnahmevermögen 4 Zylindergefäße
Tragkraft (angloamerikanisch) 5000 lbs.
Tragkraft (metrisch) 2268 kg
Breite (angloamerikanisch) 49 in.
Breite (metrisch) 124,46 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (metrisch) 13,97 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 49 Zoll
Tiefe (metrisch) 124,46 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 61 lb.
Gewicht (metrisch) 27,6 kg