Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Trichter für brennbare Flüssigkeiten, mit Fassbefüllung und -entlüftung und Flammensperre
Erhöhen Sie die Sicherheit und verbessern Sie die Sauberkeit am Arbeitsplatz mit den entsprechenden Sicherheits- und Aufbewahrungsgeräten. Justrite™ EcoPolyBlend™ Trichter für brennbare Güter mit Fassfüllöffnung und Flammensperre ist eine umweltfreundliche, kostengünstige Möglichkeit, Flüssigkeiten zu sammeln und die Behälterdeckel sauber zu halten.
Marke: Justrite™ 28681
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.20000kg
Beschreibung
Zur Verwenden dieser Trichter mit allen geschlossen 30 Gal.- und 55 Gal- (110 l- und 200 l) Fässern. Die flache Öffnung mit großem Durchmesser ermöglicht ein schnelles und einfaches Ausgießen. Die skaliert, geneigte Bauweise minimiert Spritzer und verhindert, dass Behälter in ihren eigenen Flüssigkeiten ruhen. Große, flache Mulde am Trichterhals ermöglicht das passive Entleeren von Farbdosen, Filtern, Bechern und anderen Behältern. Der Trichter für entzündliche Flüssigkeiten enthält eine Fassbefüllöffnung mit Messing-Flammensperre, einen Schraubverschluss mit enger Dichtung und ein Druckbegrenzungsventil für hohe Temperaturen. Der eingegossene Haken bietet Platz für eine optionale Trichterabdeckung.Spezifikation
OSHA | |
2,5 gal. | |
3.25 Zoll | |
533 mm |
Schwarz | |
9 L | |
21 in. |