Learn More
Socorex™ Ecostep™ Spritzen für Mehrfachdispenser, Auswahlpackung
Artikelnummer. 15520754
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.75 ml, 3.75 ml, 37.5 ml
Packungsgröße:
60 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15520754 0.75 ml, 3.75 ml, 37.5 ml 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15520754 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 316.900
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Großpackung nicht steriler Spritzen für Stepper™ Mehrfachdispenser-Pipetten. Socorex™ Ecostep™ Stepper™ Spritzen im Auswahlpaket sind farbcodiert und in drei volumenbasierten Größen erhältlich.
  • Nicht sterile Spritzen werden in Großpackung geliefert.
  • Drei farbcodierte, volumenbasierte Größen.
  • Das Auswahlpaket wird jeweils 20 Stück jeder Größe geliefert (0.75 ml, 3.75 ml, 37.5 ml).
  • Schnelles Einsetzen und Entfernen
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.75 ml, 3.75 ml, 37.5 ml
Sterilität Nicht steril
Präzision < 2.0 % – < 1.0 % / < 1.0 % – < 0.8 % / < 0.8 % – < 0.5 %
Genauigkeit <± 2.0 % – <± 1.0 % / <± 1.0 % – <± 0.7 % / <± 0.5 %
Format Einzeln verpackt
Verpackung Einzeln verpackt
Menge 60/Pack, 20/Größe
Zur Verwendung mit (Geräte) Ecostep Schrittpipette
Skala Ja
Produktlinie Ecostep
Material Polypropylen/Polyethylen