Learn More
ECOSURF™ EH-9 Tensid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17207056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17207056 100 mL 100 Milliliter
17217056 500 mL 500 Milliliter
17297046 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17207056 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H37158.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
ECOSURF™ EH-9-Tenside sind Teil einer Gruppe von Chemikalien, die dem 10. Prinzip der Grünen Chemie entsprechen.
Tenside, die in einer Gruppe von Chemikalien enthalten sind, die dem 10. Prinzip der Grünen Chemie entsprechen: Natürlicher Abbau.
  • Diese chemischen Produkte sind so konzipiert, dass sie nach der Nutzung natürlich abgebaut werden können, ohne der Umwelt zu schaden.
  • ECOSURF™ EH-9-Tensid ist ein solches Reinigungsmittel als Alternative zu Octylphenolethoxylat-haltigen Reinigungsmitteln, wie z. B. Triton X™-100.
  • Dies ist ein biologisch abbaubares Tensid, das Ihren ökologischen Fußabdruck reduziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64366-70-7
Summenformel C13H28O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.36
InChI-Schlüssel LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-Ethylhexan-1-ol; 2-Methyloxiran; Oxiran
SMILES C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO
Specifications
Farbe Transparent farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssig
Trübungspunkt 10% in water: 62 to 67°C
Dichte 1.026 g/mL
pH 5.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Menge 100 mL
Flammpunkt 288°C (550°F)