Learn More
ECOSURF™ EH-9 Tensid, Thermo Scientific™
Description
Tenside, die in einer Gruppe von Chemikalien enthalten sind, die dem 10. Prinzip der Grünen Chemie entsprechen: Natürlicher Abbau.
- Diese chemischen Produkte sind so konzipiert, dass sie nach der Nutzung natürlich abgebaut werden können, ohne der Umwelt zu schaden.
- ECOSURF™ EH-9-Tensid ist ein solches Reinigungsmittel als Alternative zu Octylphenolethoxylat-haltigen Reinigungsmitteln, wie z. B. Triton X™-100.
- Dies ist ein biologisch abbaubares Tensid, das Ihren ökologischen Fußabdruck reduziert.
Specifications
Specifications
| Farbe | Transparent farblos bis hellgelb |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Trübungspunkt | 10% in water: 62 to 67°C |
| Dichte | 1.026 g/mL |
| pH | 5.0 to 7.5 (1% aq. soln.) |
| Menge | 2500 mL |
| Flammpunkt | 288°C (550°F) |