Learn More
Oakton™ EcoTestr™ CTS1 Pocket-Leitfähigkeits-, Salinitäts- und TDS-Messgerät
Artikelnummer. 15878436 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Displaytyp:
LCD-Anzeige
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Displaytyp Packungsgröße
15878436 LCD-Anzeige 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15878436 Lieferant Oakton™ Lieferanten-Nr. 3546211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.85 €
    87.09 € / 1 Stück
    Sparen 2.76 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CTS1 Pocket Leitfähigkeits-, Salinitäts- und TDS-Messgerät – Die Messung der Wasserqualität ist einfacher und schneller.Das Display ist größer mit einem besseren Blickwinkel, verfügt über Anzeigen für die Batterielebensdauer, Bereitschaft und Kalibrierung und zeigt gleichzeitig die Parameter- und Temperaturmesswerte an.Der CTS-Test setzt drei automatische Punkte für die EC-Kalibrierung.
  • Verbesserung von Design und Funktion
  • Die erweiterte vierstellige, zweizeilige Anzeige zeigt gleichzeitig Leitfähigkeits- und Temperaturmesswerte an
  • Der zusätzliche Schlüssel bietet eine einfachere, intuitivere Anwenderoberfläche
  • Die verbesserte Kappe dient als Probenbecher und als Stabilisierungsbasis, um das Messgerät aufrecht aufzustellen
  • Das IP67-Gehäuse ist wasserfest und schwimmfähig
  • Auslaufsicherer Verschluss, kann an der Oberseite des Messgeräts befestigt werden – keine verlorenen Kappen mehr.
  • Die Kappe verfügt über eine Fülllinie und ist breiter, sodass das Messgerät für freihändige Messungen aufrecht gehalten werden kann
  • One-Touch-Kalibrierung
  • Wasserfest und schwimmfähig
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 2 % Skalenendwert ± 1 LSD
Genauigkeit (Salinität) ± 2 % Skalenendwert ± 1 LSD
Kalibrierpunkte Punktmessung
Beschreibung Leitfähigkeits-, Salinitäts- und TDS-Taschenmessgerät
Displaytyp LCD-Anzeige
Bereich (Leitfähigkeit) 0,00 mS/cm bis 20,00 mS/cm
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Enthält Vier 1,5-V-Alkali-Minibatterien A76
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,1 mS
Auflösung (Salinität) 0,1 ppt
Auflösung (TDS) ± 2 % Skalenendwert ± 1 LSD
Salinitätsfaktor 0,00 ppt bis 10,00 ppt
TDS-Faktor-Bereich 0,00 ppt bis 20,00 ppt
Temperaturgenauigkeit ± 0,5 °C + 1 LSD
Temperaturauflösung 0,1 °C