missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EDA/Ectodysplasin Antibody (Renzo-2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
EDA/Ectodysplasin Monoclonal specifically detects EDA/Ectodysplasin in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | EDA/Ectodysplasin |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | Renzo-2 |
| Konjugat | APC |
| Verdünnung | Flow Cytometry |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | ectodysplasin A, ED1 |
| Gensymbole | EDA |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?