Learn More
EDAR Antibody (19E8), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18182819 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18182819 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18182819
Marke: Novus Biologicals NBP242695AF405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
EDAR Monoclonal specifically detects EDAR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen EDAR
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1900000000
Konjugat Alexa Fluor 405
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Anhidrotic ectodysplasin receptor 1, DLED3, Ectodermal dysplasia receptor, ectodysplasin 1, anhidrotic receptor, ectodysplasin A receptor, Ectodysplasin-A receptor, ED1R, ED5, EDA1R, EDA3EDA-A1 receptor, EDA-A1R, Edar, FLJ94390, HRM1, mouse, homolog of, tumor necrosis factor receptor superfamily member EDAR
Gensymbole EDAR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human EDAR (27-448aa) purified from E.coli.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10913
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ