missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EDAR Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-84081-25ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EDAR Polyclonal specifically detects EDAR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| EDAR | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| EDAR | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TKDEDYGCVPCPAEKFSKGGYQICRRHKDCEGFFRATVLTPGDMENDAECGPCLPGYYMLENRPRNIYGMVCYSCLLAPPNTKECVGATSGASANFPGTS | |
| 25 μL | |
| Apoptosis | |
| 10913 | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.2mg/mL | |
| Western Blot 1:100-1:250, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Anhidrotic ectodysplasin receptor 1, DLED3, Ectodermal dysplasia receptor, ectodysplasin 1, anhidrotic receptor, ectodysplasin A receptor, Ectodysplasin-A receptor, ED1R, ED5, EDA1R, EDA3EDA-A1 receptor, EDA-A1R, Edar, FLJ94390, HRM1, mouse, homolog of, tumor necrosis factor receptor superfamily member EDAR | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
For Research Use Only