Learn More
EDC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | EDC3 |
|---|---|
| Konzentration | 0.23 mg/mL |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16816134
|
Proteintech
16486-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16806134
|
Proteintech
16486-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This gene encodes a protein that is important in mRNA degradation. The encoded protein is a component of a decapping complex that promotes efficient removal of the monomethylguanosine (m7G) cap from mRNAs, as part of the 5′ to 3′ mRNA decay pathway. Mutations in this gene have been identified in human patients with an autosomal recessive form of intellectual disability.Spezifikation
| EDC3 | |
| Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q8K2D3, Q96F86 | |
| 315708, 353190, 80153 | |
| EDC3 Fusion Protein Ag9608 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| EDC3 |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| EDC3, hYjeF_N2, LSM16, LSM16 homolog, YJDC, YjeF_N2, YJEFN2 | |
| Edc3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |