missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDF1 Monoclonal Antibody (OTI7D9), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17574254
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17574254 30 μL 30 Mikroliter
17554254 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17574254 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA810789S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

EDF1 Monoclonal antibody specifically detects EDF1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spezifikation

Antigen EDF1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI7D9
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen Csf3
Gen-Zugriffsnummer P09919
Gen-Alias 0610008L11Rik; AA409425; calmodulin-associated peptide 19; calmodulin-associated peptide-19; CAP-19; CFAP280; Edf1; EDF-1; endothelial differentiation related factor 1; endothelial differentiation-related factor 1; Endothelial differentiation-related factor 1 homolog; hypothetical protein 1-9; hypothetical protein MGC73192; MBF1; MGC9058; multiprotein bridging factor 1; multiprotein-bridging factor 1; zgc:73192; zgc:86829
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human CSF3 produced in HEK293T.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1440
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.