Learn More
Ansell EDGE™ 14-662 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Safety Cuff
Artikelnummer. p-7215008 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16679093
Marke: Ansell 14662080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertiger, CE-zertifizierter Chemikalienschutzhandschuh mit Vinyl-Beschichtung.
  • Schützt Arbeiter, die Öl, Fett, Säure, Laugen und Alkoholen ausgesetzt sind.
  • Die raue Oberfläche schützt vor Abschürfungen und verbessert gleichzeitig die Griffigkeit, selbst bei nassen und öligen Bedingungen.
  • Flexibilität und Komfort führen zu weniger Ermüdung der Hände und einer besseren Arbeitseffizienz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 407:2004, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform
Anwendungen Industrial
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Latex Free Yes
Material PVC
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 8
Norm EN 388 3121A
EN ISO 374-1 Typ C
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Sicherheit
Serie 14-662