Learn More
Ansell Edmont™ Edge™ Mittelschwere graue Handschuhe der Serie 40-400 aus Nitril
Artikelnummer. 12680892 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
:
Größe: 9
Artikelnummer.
12680892 Größe: 9
1 options
Artikelnummer. 12680892
Marke: Ansell Edmont™ 40400090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passt sich der Hand an und gewährleistet so eine verbesserte Beweglichkeit und Fingerfertigkeit. Bei leicht öligen Anwendungen trägt die poröse Nitrilbeschichtung dazu bei, das Öl von der Handschuhoberfläche wegzuleiten und so einen festeren Griff zu erhalten. Kann länger halten als Spaltleder.
  • Beschichtung mit porösem Nitrilschaum
  • Ergonomisch, leichte, flexible und belastbar
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Interlock-Einlage aus Baumwolle
  • Zu 3/4 getauchte Oberfläche
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitrilschaum
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, KATEGORIE II EN 388: 4121, EN 1149
Stulpenmaterial Nitrilschaum
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Gray
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Cotton
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 9
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Interlock Cotton
Auskleidung Interlock-Baumwolle
Handflächentyp 3/4 Handfläche getaucht
Menge 144 Paar
Beständig gegen Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Schnitte und Risse
Serie 40-400