Learn More
Ansell™ Edge™ Mittelschwere graue Handschuhe der Serie 40-517 aus Nitril
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Die Handschuhe passen sich der Hand an und gewährleisten so eine verbesserte Beweglichkeit und Fingerfertigkeit
- Die poröse Nitrilbeschichtung leitet das Öl von der Handschuhoberfläche weg und verbessert so die Griffigkeit
- Vollständig-beschichtet
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Interlock-Einlage aus Baumwolle
- Sicherheitsbündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitrilschaum |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, KATEGORIE II EN 388: 4121, EN 1149 |
| Stulpenmaterial | Nitrilschaum |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Gray |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton |
| Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
| Mehr anzeigen |