Learn More
Ansell EDGE™ 48-125 Polyurethanbeschichtete Polyesterhandschuhe
Artikelnummer. 16337721 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16337721 8 12 Paare
16317721 6 12 Paare
16327721 7 12 Paare
16347721 9 12 Paare
16357721 10 12 Paare
16367721 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16337721 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 48125080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.80 €
    16.95 € / 12 Paare
    Sparen 8.85 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit sowie verbesserte Griffigkeit.
  • Abriebfestigkeitsklasse EN 4
  • Reißfestigkeit
  • Gute Griffsicherheit für höhere Produktivität
  • Zeigt schnell Schmutzverunreinigungen
  • Nahtlose Konstruktion für Komfort und mehr Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierung/Konformität CE Category II, ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, EN 388:2016 4131, EN 388:2016 4121A, EN ISO 21420:2020, REACH
Zertifizierungen/Konformität (Europa) En 420:2003 + A1:2009; Kategorie II; REACH-konform
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Material Polyester
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe 8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektion, allgemeine Handhabung und Verpackung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Smooth
Auskleidungsmaterial Polyester
Serie 48-125
Yarn Gauge 15
Länge (angloamerikanisch) 8.46 to 10.63 in.
Länge (metrisch) 215 to 270 mm
Produktlinie EDGE