Beschreibung
- EN level 4 of abrasion resistance
- Tear resistance
- Good grip for improved productivity
- Shows dirt contamination quickly
- Seamless structure to ensure comfort and encourage safety
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | En 420:2003 + A1:2009; Kategorie II; REACH-konform |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
| Größe | 10 |
| Mehr anzeigen |