Learn More
Ansell EDGE™ 48-128 Seamless Knit Polyester Gloves, Nitrile Coating
Artikelnummer. 30259542 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 30259542
Marke: Ansell 48128090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitrile coated gloves offer secure grip, cushion and abrasion resistance. Ideal for assembly of small parts and general handling.
  • Very light and comfortable
  • High level of dexterity and flexibility
  • Good level of abrasion and oil resistance
  • Dark glove shows dirt contamination less quickly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN420:2003 + A1:2009; Category ll; REACH Compliant
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Category ll; REACH Compliant, EN 388:4121, EN 388:4121A
Coating Material Nitrile
Farbe Black
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Material Nitrile
Produkttyp Seamless Knit Gloves
Größe 9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assembly of small parts, general handling, packaging, quality control
Art der Handschuhstulpe Knit
Auskleidungsmaterial Polyester
Länge (angloamerikanisch) 8.6 in.
Länge (metrisch) 22 cm