missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell EDGE™ 48-128 Seamless Knit Polyester Gloves, Nitrile Coating
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Very light and comfortable
- High level of dexterity and flexibility
- Good level of abrasion and oil resistance
- Dark glove shows dirt contamination less quickly
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN420:2003 + A1:2009; Category ll; REACH Compliant |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Category ll; REACH Compliant, EN 388:4121, EN 388:4121A |
| Coating Material | Nitrile |
| Farbe | Black |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Specific |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Seamless Knit Gloves |
| Größe | 9 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Assembly of small parts, general handling, packaging, quality control |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur