Learn More
Hanna Instruments™ EDGE DO KIT 220V
Artikelnummer. 15168239
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
DO-Messgerät-Kit:
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15168239 DO-Messgerät-Kit: 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15168239 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI204002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1722.00 €
    1279.54 € / 1 Stück
    Sparen 442.46 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 22-10-2026