Learn More
Hanna Instruments™ DIGITAL PH ELECTRODE GLASS REFILABLE CONICAL POINT
Artikelnummer. 15118249
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 12
Artikelnummer. 15118249
Marke: Hanna Instruments™ HI10530
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HI10530 digitaler, nachfüllbarer, konische Spitze aus Glas, Hanna Instruments
Spezifikation
Anschlusstypen 3.5 mm
Typ pH Electrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) Semi-solids and emulsions
Internes Bezugssystem Double, Ag/AgCl
Diaphragma Ceramic, Triple
Material Glass Body
pH-Bereich 0 bis 12
Betriebstemperatur (metrisch) -5°C to 70°C