Learn More
Hanna Instruments™ DIGITAL PH ELECTRODE GLASS REFIL.CONICAL POINT PIN
Artikelnummer. 15128249
Change view
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 13
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. pH-Bereich unitSize
15128249 0 bis 13 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15128249
Marke: Hanna Instruments™ HI10430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HI10430 digitaler, nachfüllbarer, konische Spitze aus Glas, Hanna Instruments
Spezifikation
Anschlusstypen 3.5 mm
Typ pH Electrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Diaphragma Ceramic, Double
Material Glass Body
pH-Bereich 0 bis 13
Betriebstemperatur (metrisch) -5°C to +100°C
Länge (metrisch) Kabel 1 m