Learn More
Epredia™ Edge-Rite™ Einweg-Mikrotomklingen
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Profil:
Hoch
Niedrig
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Edge-Rite™ Einweg-Mikrotomklingen bieten Ihnen von Klinge zu Klinge und von Probe zu Probe gleichbleibende Qualität.
- CR Stahl
- Für eine verlängerte Lebensdauer und optimale Schnittqualität sind die Klingen mit hohem und niedrigem Profil speziell beschichtet
Klingen mit niedrigem Profil:
- Die Klingen sind um 20 % dicker als herkömmliche Klingen, um die Stabilität der Messerkanten zu erhöhen, was eine ausgezeichnete Bänderung ermöglicht und die Verwendung in Kryostaten erleichtert
- Mehr Schnitte pro Klinge möglich durch 5 % längere Klingen
- Die Klingen passen in jede flache Klingenhalterung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mikrotom-Einwegklinge |
| Profil | Niedrig |
| Material | Chirurgischer Stahl |
| Einwegprodukt | Ja |