Learn More
Contec™ Edgeless™ sterile Moppköpfe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4903613 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Beschreibung:
Edgeless-Moppkopf
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Sterilität Beschreibung unitSize
16420111 Steril Edgeless-Moppkopf 20 Stück
1 options
Artikelnummer. 16420111
Marke: Contec™ ELMOP IR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus einem durchgehenden Schlauch aus 100 % robustem, strapazierfähigem Polyesterstrickgewebe. Contec™ Edgeless™ sterile Moppköpfe sind geschleift, um Röhrenstränge zu erzeugen, die nicht zerreißen, brechen oder kaputt gehen, wodurch eine Kontamination ausgeschlossen wird.
 Das Contec™ Edgeless™ Moppsystem ist das sauberste Bodenmoppsystem, das für problematische Umgebungen verfügbar ist. Das System ist für die Halbleiter-, Pharma-, Biotech- und Medizinproduktindustrie zur Reinigung von Laborräumen und Prozessbereichen konzipiert. Die Moppköpfe sind für allgemeine Reinigungsanforderungen in Umgebungen der ISO-Klasse 3 oder niedriger vorgesehen und in einer Vielzahl von Modellen erhältlich, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen.  Edgeless™ oder QuickConnect™ Stiele, Rahmen, Adapter und Bechersysteme sind separat erhältlich, um das System zu vervollständigen.
  • Die Moppstränge kapseln Flüssigkeiten für maximale Sorption ein und erzeugen im Vergleich zu herkömmlichen Mopps mit Baumwoll- oder Nylonsträngen deutlich geringere Angabekonzentrationen von Partikeln
  • Validiert steril gemäß AAMI/ISO-Richtlinien auf 10-6 Sterilisierungsvertrauensgrad (Sterilitätszertifikate verfügbar)
  • Die Mopps wurden in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
  • Beständig gegen Chemikalien, Schimmel und Mehltau
  • Durch die Schleifen gibt es keine Schnittkanten, was für eine verbesserte Sauberkeit sorgt
  • Die Bandenden verbessern die Kontrolle und ermöglichen ein einfaches Wischen um Beine und Räder von Geräten
  • Erhältlich in drei Modellen:
    • Ursprüngliche Methode
    • Strukturiert – verdrillte Litzen für eine bessere Saugfähigkeit
    • Langstruktur – hält mehr Flüssigkeit zum Aufwischen größerer Flächen; bis zu 10x mehr als herkömmliche Wischmopps; verfügt über farbige Bandenden zur Flächentrennung, um Kreuzkontaminationen zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Moppkopf
Farbcode Weiß
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Begrenzte Nutzung
Beschreibung Edgeless-Moppkopf
Color-coded Nein
Material Polyester