Learn More
BRAND™ Edisonite Super Universalreiniger
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Becher
Packungsgröße:
5 Kilogramm
Beschreibung
- Pulvergemisch zum Eintauchen und für Ultraschallbäder.
- Ideal für die Entfernung von natürlichen Fetten und Ölen, Proteinen und Blut.
- Empfohlen für optisches Glas, für alkaliempfindlich reagierende Kunststoffe und Gummi.
- Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt kann unter www.brand.de heruntergeladen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Neutrales Reinigungsmittel |
| Form | Gepuderte Verbindung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernung von natürlichen Fetten und Ölen, Proteinen und Blut |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Optisches Glas, für alkaliempfindlich reagierende Kunststoffe und Gummi |
| Menge | 1 Becher |
| Volumen (metrisch) | 5 kg |