Learn More
Edonerpic maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477406
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477406 100 mg -
16473457 50 mg 50 Milligramm
16427438 10 mg -
16421719 1 mg -
16409917 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16477406 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17631A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Edonerpic maleate is a novel neurotrophic agent which can inhibit amyloid-β peptides (Aβ).
Edonerpic maleate is a novel neurotrophic agent which can inhibit amyloid-β peptides (Aβ).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Edonerpic maleate
CAS 519187-97-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H25NO6S
Menge 100 mg
Synonym T-817 maleate T-817MA
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (245.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (245.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1CN(CCCOCCC2=CC=C3C(C=CS3)=C2)C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 407.48
Formelmasse 407.48
Reinheit (%) 98.68%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration