Learn More
EDTA-Dikalium-Magnesiumsalz, für die Komplexometrie 98 %, Solstice. ≥
Artikelnummer. 15613950 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
50 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Kilogramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15613950 6 x 100 g 6 Stück
15693940 100 g 100 Gramm
15603950 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15613950 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 333506X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 €
    330.60 € / 6 Stück
    Sparen 99.40 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Komplexometrie, ≥ 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15708-48-2
Summenformel C10H12K2MgN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 390.714
MDL-Nummer MFCD00054450
InChI-Schlüssel MUEOBEUHFKBRJH-UHFFFAOYSA-J
Synonym Dikalium-Magnesium-Ethylendiamintetraacetat, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-.kappa.o methyl glycinato-.kappa.n,.kappa.o 4--, Dikalium, oc-6-21, EDTA Dikalium-Magnesium-Salzmonohydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure Dikalium-Magnesium-Salz, Ethylendiamin-n,n,n',n'-Tetraessigsäure Dikalium-Magnesium-Salz, EDTA, Dikalium-Magnesiumsalz, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-kappao methylglycinato-Kappan,kappao4 --, Dikalium, oc-6-21, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-kappao methylglycinato-Kappan, kappao4 --, Kalium 1:2 , oc-6-21, Magnesium2+ Dikalium-Ion-Ion4-edta, Dikalium n,n'-ethylenbis n-carboxymethylglycinato4--n,n',o,on,on'-Magnesit 2-
PubChem CID 85061
IUPAC-Name Magnesium; Dikalium; 2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Mg+2].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA Dikalium-Magnesium-Salz
Namenshinweis Für die Komplexometrie, ≥98%
CAS Max. % 100.0000%
Physikalische Form Solid
Menge 6 x 100 g
Strukturformel C10H12K2MgN2O8 · 2H2O
Formelmasse 426.74
Reinheit (%) >98%
Güte Not Available
Verpackung Poly-Flasche