Learn More
EDTA Dinatriumsalz 0,1 mol/l, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10006200 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10006200 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10006200 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 7126.1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laborreagenzien
Spezifikation
CAS 139-33-3
Summenformel C10H14N2Na2O8
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Menge 1 L
Synonym Edetic acid disodium salt , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate , Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt , Idranal III , Kestranal™ 2 S , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,1 mol/l