Learn More
EDTA-Dinatriumsalz, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15548494 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 15548494
Marke: Avantor J.T.Baker 899301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Pharmazeutische Chemikalien in großen Mengen
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym EDTA Dikaliumsalz, cal-ex Entkalker, Pufferlösung, pH10.00, sodium di ethylenediamine Tetraacetatdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, Standardlösung, Natrium di Ethylendiamin Tetraacetat-Standardlösung, Ethylenedinitrilo-Tetraessigsäure-Dinatrium, Dihydrat, Reagenz, ACS
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA Dinatriumsalz
Namenshinweis Dihydrat
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die USP-Kriterien
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 0.00 kg
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Formelmasse 372.24
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristalle