Learn More
EDTA Tetranatriumsalz-Dihydrat, 99-101 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-8361381 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
Artikelnummer. 15895278
Marke: Thermo Scientific J15700.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 10378-23-1 | C10H20N2Na4O10 | 420.233 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10378-23-1
Summenformel C10H20N2Na4O10
Molekulargewicht (g/mol) 420.233
MDL-Nummer MFCD00150026
InChI-Schlüssel DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
PubChem CID 131843362
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure;-Natrium;dihydrat
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Beilstein 3861753
Formelmasse 416.2
Reinheit (%) 99 to 101%