Learn More
EDTA-Tetranatriumsalz, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568784 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15568784 2.5 kg Poly-Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15568784 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. L69309
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Für Labor, Forschung oder Fertigung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA-Tetranatriumsalz
Namenshinweis Dihydrat
CAS 10378-23-1
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C10H20N2Na4O10
Menge 2.5 kg
Relative Dichte 1 l = 0.71 kg
Synonym Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Tetranatriumsalzdihydrat, Tetranatriumethylendiamintetraacetat-Dihydrat, EDTA-Tetranatriumsalz, EDTA-Tetranatriumsalz-Hydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Tetranatriumsalzhydrat, 64-02-8 anhydrisch, EDTA-Tetranatriumsalz-Dihydrat, Tetrakalium-Ionen 4-EDTA-Dihydrat, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
InChI-Schlüssel DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure;-Natrium;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 420.233
PubChem CID 131843362
Formelmasse 416.21
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA disodium salt dihydrate