Learn More
Edwards Zubehör von Edwards für BOC Hochvakuumpumpen: Blindflansch
Artikelnummer. p-4904353
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
Stutzen NW25
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. Typ unitSize
12080293 Stutzen NW25 1 Stück
1 missing translation for 'options'
Product Code. 12080293
missing translation for 'mfr': Edwards C10514645
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zur Verwendung mit BOC Hochvakuumpumpen
  • Aus Aluminium
  • Aluminium ist ideal für ein zuverlässiges, kostengünstiges Leistungsverhalten bis zu 10.7mbar
Specifications
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2/10 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2/5 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Zur Verwendung mit BOC Hochvakuumpumpe
Material Aluminium
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1.57 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 40 mm
Typ Stutzen NW25