Learn More
EED Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18427736 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18427736 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18427736
Marke: Novus Biologicals NBP281819AF700
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
EED Polyclonal antibody specifically detects EED in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen EED
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias embryonic ectoderm development, HEED, polycomb protein EED, WAIT1, WAIT-1, WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen EED antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human EED. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of EED. Amino Acid Squence: ESGTNTERPDTPTNTPNA
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8726
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG