missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EED Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-81819G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EED Polyclonal antibody specifically detects EED in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Spezifikation
| EED | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| DyLight 488 | |
| embryonic ectoderm development, HEED, polycomb protein EED, WAIT1, WAIT-1, WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1 | |
| EED antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human EED. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of EED. Amino Acid Squence: ESGTNTERPDTPTNTPNA | |
| 0.1 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 8726 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?