missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EED Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18499465 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18499465 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18499465

Marke: Novus Biologicals NBP281819R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

EED Polyclonal antibody specifically detects EED in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EED
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 550
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias embryonic ectoderm development, HEED, polycomb protein EED, WAIT1, WAIT-1, WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen EED antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human EED. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of EED. Amino Acid Squence: ESGTNTERPDTPTNTPNA
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8726
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.