Learn More
EEF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7208429 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16839594 20 μL 20 Mikroliter
16829594 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16839594
Marke: Proteintech 201071AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Catalyzes the GTP-dependent ribosomal translocation step during translation elongation. During this step, the ribosome changes from the pre-translocational (PRE) to the post-translocational (POST) state as the newly formed A-site-bound peptidyl-tRNA and P-site-bound deacylated tRNA move to the P and E sites, respectively. Catalyzes the coordinated movement of the two tRNA molecules, the mRNA and conformational changes in the ribosome.
Spezifikation
Antigen EEF2
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.21 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen EEF2
Gen-Zugriffsnummer P13639, P58252
Gen-Alias EEF 2, EEF2, EF 2, EF2, Elongation factor 2
Gensymbole EEF2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen EEF2 Fusion Protein Ag13826
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13629, 1938
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG