missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EEF2K Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18614355 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18614355 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614355 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP323302

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

EEF2K Polyclonal antibody specifically detects EEF2K in Human, Mouse, Rat, Chicken, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EEF2K
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunoprecipitation 1:100
Zusammensetzung PBS, 1 mg/ml BSA and 50% glycerol
Gen-Alias Calcium/calmodulin-dependent eukaryotic elongation factor 2 kinase, calcium/calmodulin-dependent eukaryotic elongation factor-2 kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.20, eEF-2 kinase, eEF-2Kcalmodulin-dependent protein kinase III, elongation factor-2 kinase, eukaroytic elongation factor 2 kinase, eukaryotic elongation factor 2 kinase, eukaryotic elongation factor-2 kinase, HSU93850, MGC45041
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen eEF2K (C-terminus) synthetic peptide (coupled to carrier protein) corresponds to amino acids in the C-terminal region of human eEF2K. This sequence is well conserved in rat, mouse, chicken, and fish eEF2K, and has low homology to other proteins. [UniProt# O00418]
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Hypoxia Signaling, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29904
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Chicken, Xenopus species
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.