missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EFCBP2 Antibody (CL0524) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52951H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EFCBP2 Monoclonal antibody specifically detects EFCBP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| EFCBP2 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| EF-hand calcium binding protein 2, N-terminal EF-hand calcium binding protein 2 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q7Z6G3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0524 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 54550 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur