missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EFS Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200061974 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18625470 0.02 mL 0.02 Milliliter
18695850 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18625470

Marke: Novus Biologicals NBP2923190.02ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

EFS Polyclonal antibody specifically detects EFS in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EFS
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias CAS3, CASS3Cas scaffolding protein family member 3, EFS1, EFS2, embryonal Fyn-associated substrate, HEFS, signal transduction protein (SH3 containing), SIN
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-190 of human EFS (NP_115835.1). TALRVPSSGPYDCPASFSHPLTRVAPQPPGEDDAPYDVPLTPKPPAELEPDLEWEGGREPGPPIYAAPSNLKRASALLNLYEAPEELLADGEGGGTDEGIYDVPLLGPEAPPSPEPPGALASHDQDTLAQL
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10278
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.