Learn More
EFTUD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16836443 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16836443 20 μL 20 Mikroliter
16826443 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16836443
Marke: Proteintech 102081AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
10208-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the N-terminal of human EFTUD2.
EFTUD2 is component of the U5 snRNP complex required for pre-mRNA splicing.
Spezifikation
Antigen EFTUD2
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.23 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen EFTUD2
Gen-Zugriffsnummer O08810, Q15029
Gen-Alias EFTUD2, hSNU114, KIAA0031, Snrp116, Snu114, SNU114 homolog, U5 116 kDa, U5 116KD
Gensymbole Eftud2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen EFTUD2 Fusion Protein Ag0279
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20624, 287739, 9343
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG