Learn More
Invitrogen™ EFTUD2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2Z1K3)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30283330
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30283330 100 μL 100 Mikroliter
30282485 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30283330
Marke: Invitrogen™ MA557936
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: MDTDLYDEFG NYIGPELDSD EDDDELGRET KDLDEMDDDD DDDDVGDHDD DHPGMEVVLH EDKKYYPTAE EVYGPEVETI VQEEDTQPLT EPIIKPVKTK KFTLMEQTLP VTVYEMDFLA DLMDNSELIR NVTLCGHLHH GKTCFVDCLI EQTHPEIRKR YDQDLCYTDI LFTEQERGVG IKSTPVTVVL PDTKGKSYLF NIMDT.
EFTUD2 is component of the U5 snRNP complex required for pre-mRNA splicing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen EFTUD2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 2Z1K3
Konzentration 2.51 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Gen EFTUD2
Gen-Zugriffsnummer O08810, Q15029
Gen-Alias 116 kDa U5 small nuclear ribonucleoprotein component; 116kDa; Eftud2; elongation factor Tu GTP binding domain containing 2; elongation factor Tu GTP-binding domain-containing protein 2; hSNU114; KIAA0031; MFDGA; MFDM; SNRNP116; Snrp116; Snu114; SNU114 homolog; U5 small nuclear ribonucleoprotein 116 kDa; U5 snRNP-specific protein, 116 kDa; U5-116 kDa; U5-116KD
Gensymbole EFTUD2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-205 of human EFTUD2 (NP_004238.3).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20624, 287739, 9343
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG