Learn More
Abnova™ EGF-Phospho-spezifisches Array
Artikelnummer. 16022435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge: 1 Set (2 Proben)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16022435 Menge: 1 Set (2 Proben)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16022435 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. AA0023.1Kit(2Samples)
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das EGF Phospho-Specific Array umfasst 214 hochspezifische und gut charakterisierte Phosphorylierungsantikörper, die mit der EGF-Proteinfamilie in Zusammenhang stehen.
  • Dieses Produkt muss zusammen mit dem Antikörper-Array-Nachweiskit verwendet werden.
  • Die Arrays werden auf beschichtete Glasobjektträger in Standardgröße gedruckt und können mit allen Mikroarray-Scannern gescannt werden, die mit 76 x 25 x 1 mm großen Objektträgern kompatibel sind.
  • Geeignete Proben: Zellkulturen, gefrorenes Gewebe, FFPE-Gewebe, Serum
Spezifikation
Menge 1 Kit (2 Proben)
Inhalt und Lagerung 4 °C
Typ Array/Bibliothek
Zur Verwendung mit (Anwendung) Profiling
Nachweisverfahren Fluorometrisch