Learn More
Motic™ EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488 Set
Artikelnummer. 15901231
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Serie BA410E und AE31E
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15901231
Marke: Motic™ 1101000203281
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluoreszenz-Filtersatz.
  • Fluoreszenz-Filtersatz/Würfel
  • Anreger
  • Dichroisch
  • Emitter
  • Geeignet für:
    • BA410E Binokulares Sextupel 50 W
    • BA410E Binokulares Sextupel 100 W
    • BA410E Trinokulares Sextupel 50 W
    • BA10E Trinokulares Sextupel 100 W
    • AE31E Binokular
    • AE31E Trinokular
    • AE31E Binokular 100 W
    • AE31E Trinokular 100 W
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Serie BA410E und AE31E
Enthält AT480/30x Erreger, AT505DC dichroitisch, AT535/40 m Emitter