missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGFR Antibody (31G7) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18157357 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
7 mL
Packungsgröße:
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18157357 7 mL 7 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18157357

Marke: Novus Biologicals NBP248202

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

EGFR Monoclonal specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EGFR
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 31G7
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ERBB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Gensymbole EGFR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human EGFR purified from A431 cells
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 7 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Cellular Signaling, Growth and Development, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1956
Testspezifität This MAb recognizes a protein of 170kDa, identified as EGFR. EGFR is type I receptor tyrosine kinase with sequence homology to erbB-1, -2, -3 -4 or HER-1, -2, -3 -4. It binds to Epidermal Growth Factor (EGF), Transforming Growth Factor-a (TGF-a), Heparin-binding EGF (HB-EGF), amphiregulin, Beta cellulin and epiregulin. EGFR is overexpressed in tumors of breast, brain, bladder, lung, gastric, head & neck, esophagus, cervix, vulva, ovary, and endometrium. It is predominantly present in squamous cell carcinomas.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.