missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGFR Antibody (C225 (Cetuximab)) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-7106039 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.2 mg
Packungsgröße:
0.20 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18219480 0.025 mg 25 Mikrogramm
18099823 0.2 mg 0.20 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18219480

Marke: Novus Biologicals NBP2526710.025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

EGFR Monoclonal specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, CyTOF-ready, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EGFR
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Blocking Assay, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon C225 (Cetuximab)
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Blocking/Neutralizing 50 - 200 molar excess, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300
Gen-Alias avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ERBB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Gensymbole EGFR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The epidermal growth factor receptor is the cell-surface receptor for members of the epidermal growth factor family (EGF-family) of extracellular protein ligands.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Growth and Development, Hypoxia, Signal Transduction, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1956
Testspezifität Recognises human EGFR.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20C.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.