Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Rührstäbe aus PTFE, eiförmig
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
9,5mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
4,76mm
19,05 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Super-strong alnico V magnets remain coupled to drive magnets.
- One-piece coating of PTFE resists corrosion, heat, and cold.
- Chemically inert stir bars won't contaminate liquid being stirred.
- Guaranteed to be leakproof.
- Egg-shaped stir bars have oval magnets—ideal for use in round-bottom flasks.
- Shape conforms to flask bottom and ensures complete mixing.
- Low-friction PTFE coating ensures smooth spinning and maximum energy transfer.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.19 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 10 bis 20 ml-Rundbodenkolben |
| Länge (angloamerikanisch) | 0.37 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 4,76mm |
| Länge (metrisch) | 9,5mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | Je 1 |
| Form | Eizelle |
| Typ | Rührstab |