missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EGR1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-78775AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EGR1 Polyclonal antibody specifically detects EGR1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| EGR1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| AT225Transcription factor ETR103, early growth response 1, early growth response protein 1, EGR-1, G0S30, KROX24, KROX-24, Nerve growth factor-induced protein A, NGFI-ATranscription factor Zif268, TIS8, ZIF-268, Zinc finger protein Krox-24, ZNF225Zinc finger protein 225 | |
| The immunogen for this product maps to a region between residue 1 and 50 of mouse Early Growth Response Protein 1 using the numbering given in entry NP_031939.1 (GeneID 13653). | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Prostate Cancer, Transcription Factors and Regulators | |
| 1958 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur